Imprimer
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913834-1G OR913834-250MG
APOSOR913834-1GEA 415 EUR
APOSOR913834-1G APOSOR913834-250MG
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine 95%
(S)-1-N-Benzyl-2-cyano-pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864626
Numéro CAS: 928056-25-1