Imprimer
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913744-1G OR913744-5G
APOSOR913744-1GEA 58 EUR
APOSOR913744-1G APOSOR913744-5G
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Ethyl piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17926385
Numéro CAS: 183786-20-1