Imprimer
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-Thiazolidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR913722-1G OR913722-250MG
APOSOR913722-1GEA 574 EUR
APOSOR913722-1G APOSOR913722-250MG
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride 95%
(R)-4-Cyanothiazolidine hydrochloride
Formule: C₄H₆N₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683061
Numéro CAS: 391248-17-2