Imprimer
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-3-Amino-butyric acid methyl ester hydrochloride, (R)-Methyl 3-aminobutanoate hydrochloride
OR913686-1G OR913686-25G OR913686-5G
APOSOR913686-1GEA 118 EUR
APOSOR913686-1G APOSOR913686-25G APOSOR913686-5G
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride 98%
Methyl (3R)-3-aminobutanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12068616
Numéro CAS: 139243-54-2