Imprimer
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-3-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
OR913676-1G OR913676-5G
APOSOR913676-1GEA 104 EUR
APOSOR913676-1G APOSOR913676-5G
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-methylphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113659
Numéro CAS: 748128-33-8