3,5-Dibromo-4-methoxyaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-dibromo-4-methoxyaniline
Formule:
C₇H₇Br₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11647741 Numéro CAS: 41727-70-2 |