Imprimer
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913580-1G OR913580-25G OR913580-5G
APOSOR913580-1GEA 132 EUR
APOSOR913580-1G APOSOR913580-25G APOSOR913580-5G
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178895
Numéro CAS: 38560-96-2