Imprimer
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913532-1G OR913532-250MG
APOSOR913532-1GEA 647 EUR
APOSOR913532-1G APOSOR913532-250MG
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Chloro-2-formyl-phenoxy)-acetonitrile
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07431460
Numéro CAS: 125418-96-4