Imprimer
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913422-1G OR913422-250MG
APOSOR913422-1GEA 145 EUR
APOSOR913422-1G APOSOR913422-250MG
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840195
Numéro CAS: 874964-22-4