1-Propylpyrrolidin-2-one 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₃NO Poids moléculaire: 127.184 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09749878 Numéro CAS: 3470-99-3 |