Imprimer
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913377-1G OR913377-250MG
APOSOR913377-1GEA 864 EUR
APOSOR913377-1G APOSOR913377-250MG
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 95%
4-Chlorothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Formule: C₈H₃ClN₂S
Poids moléculaire: 194.641 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706210
Numéro CAS: 63873-61-0