Imprimer
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913365-1G OR913365-5G
APOSOR913365-1GEA 168 EUR
APOSOR913365-1G APOSOR913365-5G
2-Ethylamino-3-nitropyridine 98%
2-Ethylamino-3-nitropyridine
Formule: C₇H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 167.165 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692122
Numéro CAS: 26820-65-5