Imprimer
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 55.1 EUR
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276872
Numéro CAS: 24434-84-2