Imprimer
7-Methylindoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913234-1G OR913234-250MG OR913234-5G
APOSOR913234-1GEA 306 EUR
APOSOR913234-1G APOSOR913234-250MG APOSOR913234-5G
7-Methylindoline 95%
7-Methylindoline
Formule: C₉H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371631
Numéro CAS: 65673-86-1