Imprimer
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 31.9 EUR
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₈H₄ClN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07371575
Numéro CAS: 29646-35-3