Imprimer
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 683 EUR
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Formule: C₇H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657554
Numéro CAS: 32281-01-9