Imprimer
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 92.8 EUR
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664520
Numéro CAS: 109508-62-5