Imprimer
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 190 EUR
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038519
Numéro CAS: 59702-21-5