Imprimer
Ethyl 2,3-epoxypropanoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912910-1G OR912910-5G
APOSOR912910-1GEA 0 EUR
APOSOR912910-1G APOSOR912910-5G
Ethyl 2,3-epoxypropanoate 97%
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
Formule: C₅H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788453
Numéro CAS: 4660-80-4