Imprimer
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912894-1G OR912894-5G
APOSOR912894-1GEA 223 EUR
APOSOR912894-1G APOSOR912894-5G
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453113
Numéro CAS: 97336-41-9