Imprimer
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912857-1G OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA 219 EUR
APOSOR912857-1G APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11145772
Numéro CAS: 204078-26-2