Imprimer
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 593 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 70…75 °C (0,08 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271885
Numéro CAS: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8,III