Imprimer
3-Chloro-7-nitroindole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912798-1G OR912798-250MG
APOSOR912798-1GEA 516 EUR
APOSOR912798-1G APOSOR912798-250MG
3-Chloro-7-nitroindole 95%
3-Chloro-7-nitroindole
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Poids moléculaire: 196.591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684149
Numéro CAS: 165669-14-7