Imprimer
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 115 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 181.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662408
Numéro CAS: 271583-17-6