Imprimer
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 249 EUR
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375004
Numéro CAS: 1381944-84-8