Imprimer
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912691-1G OR912691-5G
APOSOR912691-1GEA 24.4 EUR
APOSOR912691-1G APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646238
Numéro CAS: 18698-99-2