Imprimer

5-Nitro-2-indanone 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 5-Nitro-1H-inden-2(3H)-one

OR912539-1G OR912539-5G
APOSOR912539-1GEA 92.8 EUR
APOSOR912539-1G APOSOR912539-5G
5-Nitro-2-indanone 98%
5-Nitro-2-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
Poids moléculaire: 177.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00598938
Numéro CAS: 116530-60-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR