Imprimer
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 951 EUR
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00223606
Numéro CAS: 67383-32-8