Imprimer
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 270 EUR
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14537235
Numéro CAS: 569688-67-1