Imprimer
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912410-1G OR912410-25G OR912410-5G
APOSOR912410-1GEA 24.4 EUR
APOSOR912410-1G APOSOR912410-25G APOSOR912410-5G
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158431
Numéro CAS: 27489-63-0