Imprimer
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR912398-1G OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA 170 EUR
APOSOR912398-1G APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152191
Numéro CAS: 90734-97-7