Imprimer
Indan-5-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1H-indene-5-carbaldehyde
OR912348-1G OR912348-250MG
APOSOR912348-1GEA 258 EUR
APOSOR912348-1G APOSOR912348-250MG
Indan-5-carbaldehyde 95%
Indan-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086208
Numéro CAS: 30084-91-4