Imprimer
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% en solution aqueuse
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9120-25G OR9120-5G OR9120-100G
APOSOR9120-25GEA 319 EUR
APOSOR9120-25G APOSOR9120-5G APOSOR9120-100G
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate 50% en solution aqueuse
Potassium N,N-dimethyldithiocarbamate
Formule: C₃H₆KNS₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067270
Numéro CAS: 128-03-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III