Imprimer
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911807-1G OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA 190 EUR
APOSOR911807-1G APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Formule: C₈H₁₁ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04975444
Numéro CAS: 64022-27-1