Imprimer
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911795-1G OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA 299 EUR
APOSOR911795-1G APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053935
Numéro CAS: 1531-78-8