Imprimer
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911732-1G OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA 43.5 EUR
APOSOR911732-1G APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Formule: C₆H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411139
Numéro CAS: 5006-20-2