Imprimer
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911556-1G OR911556-5G
APOSOR911556-1GEA 168 EUR
APOSOR911556-1G APOSOR911556-5G
2-Butoxy-3-methylaniline 97%
2-Butoxy-3-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22205731
Numéro CAS: 1375068-69-1