Imprimer
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911545-1G OR911545-5G
APOSOR911545-1GEA 151 EUR
APOSOR911545-1G APOSOR911545-5G
2-Isobutoxy-3-methylaniline 97%
2-Isobutoxy-3-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22205730
Numéro CAS: 1375069-03-6