Imprimer
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isoferulic acid, 3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylic acid
OR911490-10G OR911490-25G
APOSOR911490-10GEA 148 EUR
APOSOR911490-10G APOSOR911490-25G
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique 95%
Acide 3-hydroxy-4-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004391
Numéro CAS: 25522-33-2