Imprimer
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR911198-1G OR911198-5G
APOSOR911198-1GEA 75.4 EUR
APOSOR911198-1G APOSOR911198-5G
2-Methoxy-3-methylaniline 97%
2-Methoxy-3-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547890
Numéro CAS: 18102-30-2