Imprimer
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911178-1G OR911178-250MG
APOSOR911178-1GEA 328 EUR
APOSOR911178-1G APOSOR911178-250MG
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075781
Numéro CAS: 72775-83-8