Imprimer
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911139-10G OR911139-1G OR911139-5G
APOSOR911139-10GEA 754 EUR
APOSOR911139-10G APOSOR911139-1G APOSOR911139-5G
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile 96%
2-(Pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
Poids moléculaire: 183.209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863321
Numéro CAS: 875740-60-6