Imprimer
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911128-1G OR911128-5G
APOSOR911128-1GEA 219 EUR
APOSOR911128-1G APOSOR911128-5G
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol 98%
4-Chloro-2-[(1E)-(hydroxyimino)methyl]phenol
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412413
Numéro CAS: 87974-49-0