Imprimer
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911107-10G OR911107-1G OR911107-25G
APOSOR911107-10GEA 377 EUR
APOSOR911107-10G APOSOR911107-1G APOSOR911107-25G
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Cyclopentyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16345430
Numéro CAS: 1245772-56-8