Imprimer
Butane-1-sulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911092-10G OR911092-1G OR911092-5G
APOSOR911092-10GEA 0 EUR
APOSOR911092-10G APOSOR911092-1G APOSOR911092-5G
Butane-1-sulphonamide 98%
Butane-1-sulphonamide
Formule: C₄H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465180
Numéro CAS: 3144-04-5