Imprimer
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911064-10G OR911064-1G OR911064-5G
APOSOR911064-10GEA 754 EUR
APOSOR911064-10G APOSOR911064-1G APOSOR911064-5G
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Isopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692137
Numéro CAS: 26820-67-7