Imprimer
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR911051-1G OR911051-25G OR911051-5G
APOSOR911051-1GEA 145 EUR
APOSOR911051-1G APOSOR911051-25G APOSOR911051-5G
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine 98%
2-N-Ethylamino-5-nitropyridine
Formule: C₇H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023438
Numéro CAS: 67730-09-0