Imprimer
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910988-1G OR910988-5G
APOSOR910988-1GEA 219 EUR
APOSOR910988-1G APOSOR910988-5G
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 98%
1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClN·ClH
Poids moléculaire: 192.086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841333
Numéro CAS: 856629-37-3