Imprimer
3-(methylamino)benzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Methylamino)benzonitrile
OR910959-1G OR910959-250MG
APOSOR910959-1GEA 89.9 EUR
APOSOR910959-1G APOSOR910959-250MG
3-(methylamino)benzonitrile 95%
3-(methylamino)benzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Poids moléculaire: 132.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11153024
Numéro CAS: 64910-52-7