Imprimer
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR910865-1G OR910865-5G
APOSOR910865-1GEA 219 EUR
APOSOR910865-1G APOSOR910865-5G
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine 98%
5-(2-Methylphenyl)pyridin-2-amine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802147
Numéro CAS: 503536-76-3